Learn More
Alfa Aesar™ Neodym(III)-titanat
Artikelnummer. p-7023620
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11355079
Marke: Alfa Aesar™ A17366.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 12058-94-5
Summenformel Nd2Ti2O7
MDL-Nummer MFCD00192342
Synonym Neodymium titanium oxide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium(III) titanate
Menge 5 g
Formelmasse 496.21
Geruch Odorless