missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neomycin phosphotransferase II Antibody (4B4D1), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18708373 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18708373 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18708373

Marke: Novus Biologicals NB11060487

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Neomycin phosphotransferase II Monoclonal specifically detects Neomycin phosphotransferase II in Non-species specific, Bacteria samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Neomycin phosphotransferase II
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 4B4D1
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000
Gen-Alias NPT2, NPTII
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Ni-NTA purified truncated recombinant NPT-II expressed in E. Coli strain BL21 (DE3)
Reinigungsverfahren Unpurified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität Transfected or transformed cells/organisms (plants, animals) carrying NPTII gene encoding neomycin phosphotransferase II enzyme. Escherichia coli (E. coli).
Zielspezies Non-species specific, Bacteria
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Ascites
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.