Learn More
Neomycinsulfat (weißes Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-27334
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10447773
Marke: Fisher BioReagents BP26695
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Neomycin-Sulfat ist ein Antibiotikum und wird in Gewebekulturstudien verwendet. Es kann als Hemmstoff der Proteinbiosynthese wirken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1405-10-3
Summenformel C23H48N6O17S
Molekulargewicht (g/mol) 712.72
MDL-Nummer MFCD29905465
InChI-Schlüssel OIXVKQDWLFHVGR-DJUBFIBWNA-N
Synonym Neobiotic
PubChem CID 124080932
SMILES OS(O)(=O)=O.NCC1OC(O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H](OC3C(O)C(N)CC(N)C3OC3OC(CN)C(O)C(O)C3N)[C@@H]2O)C(N)C(O)C1O
Specifica
Chemischer Name oder Material Neomycin Sulfate
Typ Neomycin Sulfate
Physikalische Form Fest
pH 6.8
Verlust bei Trocknung < 8 %
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Wirksamkeit > 650μ g/mg
Farbe Weiß
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich > 98.5 %
Merck Index 15, 6539
IUPAC-Name 5-Amino-2-(aminomethyl)-6-{[(2R,3S,4R,5S)-5-[(3,5-Diamino-2-{[3-amino-6-(aminomethyl)-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy}-6-hydroxycyclohexyl)oxy]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]oxy}oxan-3,4-diol; Schwefelsäure
Formelmasse 614.65
Reinheit (%) > 98.5 %
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Neomycin Sulfate
Avvertenza
  • Gefahr
Categoria di pericolo
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Consigli di prudenza
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato