Learn More
Neopentylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362226
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11362226 25 g 25 Gramm
11352226 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362226 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03579.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 630-17-1 | C5H11Br | 151.05 g/mol
Neopentyl bromide is used in synthesis of S-alkylated cysteine derivatives with branched alkyl chains. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Neopentylbromid wird bei der Synthese von S-alkylierten Cystein-Derivaten mit verzweigten Alkylketten verwendet. Es kann in der Agrochemie, Pharmazeutik und als Farbstoff verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Äther, Aceton und Benzol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 630-17-1
Summenformel C5H11Br
Molekulargewicht (g/mol) 151.05
MDL-Nummer MFCD00000209
InChI-Schlüssel CQWYAXCOVZKLHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym neopentyl bromide, propane, 1-bromo-2,2-dimethyl, 1-bromo-2,2-dimethyl-propane, ccris 4895, neopentylbromde, neopentylbromide, neo-pentyl bromide, ch3 3cch2br, 3-bromo-2,2-dimethylpropyl, neopentyl bromide 5g
PubChem CID 12415
IUPAC-Name 1-Brom-2,2-Dimethylpropan
SMILES CC(C)(C)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neopentyl bromide
Dichte 1.195
Siedepunkt 104°C to 106°C
Flammpunkt 6°C (42°F)
Brechungsindex 1.436
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1730989
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,ether,aetone and benzene. Insoluble in water.
Formelmasse 151.05
Reinheit (%) 98%