Learn More
Neopentylbromid, 98%
Artikelnummer. 10515134 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10515134 5 g Glasflasche 5 Gramm
10470504 1 g Glasflasche 1 Gramm
10316774 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10515134 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 425720050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 630-17-1 | C5H11Br | 151,05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 630-17-1
Summenformel C5H11Br
Molekulargewicht (g/mol) 151.05
MDL-Nummer MFCD00000209
InChI-Schlüssel CQWYAXCOVZKLHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym neopentyl bromide, propane, 1-bromo-2,2-dimethyl, 1-bromo-2,2-dimethyl-propane, ccris 4895, neopentylbromde, neopentylbromide, neo-pentyl bromide, ch3 3cch2br, 3-bromo-2,2-dimethylpropyl, neopentyl bromide 5g
PubChem CID 12415
IUPAC-Name 1-Brom-2,2-Dimethylpropan
SMILES CC(C)(C)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neopentyl bromide
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.1990g/mL
Siedepunkt 105°C to 106°C (767.0 mmHg)
Flammpunkt 7°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CCH2Br
Menge 5 g
Relative Dichte 1.199
Formelmasse 151.04
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Neopentyl bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke