Learn More
SHOWA™ Neoprenbeschichtete hitzebeständige Handschuhe – 14 in.
Artikelnummer. p-9477003
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
12 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17807990 Klein 12 Paare
17817990 Mittel 12 Paare
17827990 Groß 12 Paare
17837990 Extragroß 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17807990 Lieferant SHOWA™ Lieferanten-Nr. 881407S
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die texturierte Neopren-Beschichtung verbessert das Tastgefühl und schützt die Hände bei der Arbeit in feuchten oder fettigen Umgebungen. Handschuhe sind für Temperaturen bis 260 °C (500 °F) ausgelegt, auch nach mehrmaligem Waschen.
  • Hitzebeständige Handschuhe für Temperaturen bis 260 °C (500 °F)
  • Oberflächenbeschichtung aus texturiertem Neopren verbessert das Tastempfinden
  • Undurchlässige Handschuhe schützen die Hände in feuchten oder fettigen Umgebungen
  • Einfaches An- und Ausziehen in Notfällen
  • Maschinenwaschbar
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität 21 CFR 170-199
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420: 2003 + A1 2009
Bauweise Zugeschnitten und genäht
Coating Material Neopren
Farbe Schwarz
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Größe Klein
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 500 °F
Temperature (Metric) Max 260 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fahrzeugwartung, Bäckereien, Gießen, Engineering, Mechanik und Metallbearbeitung
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Mischung aus Baumwolle/Polyester
Serie 8814
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 35,5 cm