Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Handschuhe aus Neopren
Artikelnummer. 11747385
Change view
Click to view available options
Größe:
Klein
Extragroß
Packungsgröße:
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
11747385 Klein 2 Stück
11777385 Extragroß 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11747385 Lieferant Bel-Art™ SP Scienceware™ Lieferanten-Nr. H500250542
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Einteiliger Schutz aus verklebtem Neopren gegen das Eindringen von Flüssigkeiten oder Gasen
  • Für Handschuhboxen mit 8 Zoll großen Handschuhanschlüssen
  • Klemmringe zum Fixieren der Handschuhe erforderlich
Spezifikation
Beschreibung Schutzhandschuhe
Farbe Schwarz
Material Verklebtes Neopren
Produkttyp Handschuhe
Größe Klein
Zur Verwendung mit (Geräte) Handschuhboxen mit 8 Zoll-Anschlüssen
Menge 2er-Packung