Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Handschuhe aus Neopren
Beschreibung
- Für Handschuhboxen mit 8 Zoll großen Handschuhanschlüssen
- Klemmringe zum Fixieren der Handschuhe erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Schutzhandschuhe |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Verklebtes Neopren |
| Produkttyp | Handschuhe |
| Größe | Klein |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Handschuhboxen mit 8 Zoll-Anschlüssen |
| Menge | 2er-Packung |