missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Normaldicke Schläuche aus Neopren

Artikelnummer. 11815502 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
10 m
Packungsgröße:
10 Meter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) unitSize
11815502 10 m 10 Meter
11805502 10 m 10 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11815502
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Für den Einsatz in Stromlinien für Flüssigkeiten und Gase in verschiedenen Anwendungsbereichen.

  • Beständig gegen Hitze, Ozon, Petroleumöle und Kohlenwasserstofflösungsmittel
  • Temperaturbereich: -30 °C bis 100 °C

Spezifikation

Material Neopren
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Dicke (metrisch) 3.25 mm
Farbe Grau
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.