Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 28 mm |
| Menge | 10/Packung |
| Farbe | Grau |
| Diameter (Metric) Bottom | 23mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 26,5mm |
| Material | Neopren |
| Produkttyp | Massiver Stopfen |
| Stopper Number | 23 |