Learn More
Fisherbrand™ Neopren-Schlauch
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
10 x 12 mm
10 x 24 mm
12,5 x 17 mm
12,5 x 29,5 mm
25 x 31,5 mm
3 x 4,5 mm
3 x 9 mm
5 x 13mm
5 x 8mm
6,5 x 1,5mm
6,5 x 10mm
8 x 10mm
8 x 20mm
Packungsgröße:
10 Meter
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 6,5 x 10mm |
| Material | Neopren |
| Gesamtlänge (metrisch) | 10 m |