Learn More
Fisherbrand™ Neopren-Schlauch
Artikelnummer. 11865502 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
10 x 12 mm
10 x 24 mm
12,5 x 17 mm
12,5 x 29,5 mm
25 x 31,5 mm
3 x 4,5 mm
3 x 9 mm
5 x 13mm
5 x 8mm
6,5 x 1,5mm
6,5 x 10mm
8 x 10mm
8 x 20mm
Packungsgröße:
10 Meter
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
11865502 8 x 20mm -
11885492 10 x 12 mm 10 Meter
11577063 10 x 24 mm 10 Meter
11895492 12,5 x 17 mm 10 Meter
11587063 12,5 x 29,5 mm 10 Meter
11825502 25 x 31,5 mm -
11845492 3 x 4,5 mm 10 Meter
11835502 3 x 9 mm 10 Meter
11845502 5 x 13mm 10 Meter
11855492 5 x 8mm 10 Meter
10366344 6,5 x 1,5mm 10 Meter
11875492 8 x 10mm 10 Meter
11855502 6,5 x 10mm -
13 options
Artikelnummer. 11865502
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz in Stromlinien für Flüssigkeiten und Gase in verschiedenen Anwendungsbereichen.
  • Beständig gegen Hitze, Ozon, Petroleumöle und Kohlenwasserstofflösungsmittel
  • Temperaturbereich: -30 °C bis 100 °C
Spezifikation
Beschreibung 8 x 20mm
Material Neopren
Gesamtlänge (metrisch) 10 m