Learn More
Fisherbrand™ Neopren-Schlauch
Artikelnummer. p-8011946 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
10 x 12 mm
10 x 24 mm
12,5 x 17 mm
12,5 x 29,5 mm
25 x 31,5 mm
3 x 4,5 mm
3 x 9 mm
5 x 13mm
5 x 8mm
6,5 x 1,5mm
6,5 x 10mm
8 x 10mm
8 x 20mm
Packungsgröße:
10 Meter
Artikelnummer. 11885492
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz in Stromlinien für Flüssigkeiten und Gase in verschiedenen Anwendungsbereichen.
  • Beständig gegen Hitze, Ozon, Petroleumöle und Kohlenwasserstofflösungsmittel
  • Temperaturbereich: -30 °C bis 100 °C
Spezifikation
Beschreibung 10 x 12 mm
Material Neopren
Gesamtlänge (metrisch) 10 m