missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neostigminmethylsulfat, LoGiCal

Artikelnummer. 30459885
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge unitSize
30459885 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30459885 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0857.00

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Chemischer Name oder Material Neostigmine Methyl Sulfate
CAS 51-60-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Neostigmine Methyl Sulfate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C12 H19 N2 O2 . C H3 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Neostigmine metilsulfate, 3-[(Dimethylcarbamoyl)oxy]-N,N,N-trimethylanilinium methyl sulfate
InChI-Formel InChI=1S/C12H19N2O2.CH4O4S/c1-13(2)12(15)16-11-8-6-7-10(9-11)14(3,4)5;1-5-6(2,3)4/h6-9H,1-5H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Lösungstyp Neat
SMILES COS(=O)(=O)[O-].CN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C
IUPAC-Name [3-(Dimethylcarbamoyloxy)phenyl]-trimethylazaniummethylsulfat
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 334.39
Menge 10 mg
Formelmasse 334.1199 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.