missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Neostigminmethylsulfat, Mikromol™
Beschreibung
Neostigminmethylsulfat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Neostigmine Methyl Sulfate |
| CAS | 51-60-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Neostigmine Methyl Sulfate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C12 H19 N2 O2 . C H3 O4 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Neostigmine metilsulfate, 3-[(Dimethylcarbamoyl)oxy]-N,N,N-trimethylanilinium methyl sulfate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H19N2O2.CH4O4S/c1-13(2)12(15)16-11-8-6-7-10(9-11)14(3,4)5;1-5-6(2,3)4/h6-9H,1-5H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1 |
| SMILES | COS(=O)(=O)[O-].CN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C |
| IUPAC-Name | [3-(Dimethylcarbamoyloxy)phenyl]-trimethylazaniummethylsulfat |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?