Learn More
Ansell™ ™ Immersions-Handschuhe der Serie Neotop 29-500, schwarzer Naturkautschuklatex/Neopren
Artikelnummer. 11767593 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
11767593 7 12 Paare
11787583 10 12 Paare
12475170 11 12 Paare
12455170 9 12 Paare
12660822 8 12 Paare
5 options
Artikelnummer. 11767593
Marke: Ansell™ 29500070BP
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal für den Einsatz bei kalten Bedingungen – das Neopren behält seine außergewöhnliche Elastizität selbst bei niedrigen Temperaturen. Ansell Edmont™ Immersionshandschuhe aus Neopren der Neotop™ 29-500 Serie schützen vor vielen Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln.
Ideal für den Einsatz unter kalten Bedingungen – Neopren behält seine hervorragende Elastizität auch bei niedrigen Temperaturen.Ansell Edmont™ Neotop™ Neopren-Eintauchhandschuhe der Serie 29-500 schützen vor einer Vielzahl von Säuren, Laugen, Alkoholen und vielen Lösungsmitteln.
  • Weich, angenehm und saugfähig
  • Bietet überlegene Flexibilität
  • Enthält Naturkautschuk
  • Viel weniger ermüdend als andere schwere Handschuhe
  • Reines Baumwollfutter
  • Anwendungen in Landwirtschaft, chemischer Industrie, Öl- und Benzinveredelung, Reinigung und Wartung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Naturlatex
Stulpenmaterial Neopren
Anwendungen Industrial
Farbe Black
Laboratory/Cleanroom Use Ja
Latex Free No
Material Neoprene Blend
Produkttyp Immersionshandschuhe
Größe 7
Dicke (angloamerikanisch) 0.7 mil
Dicke (metrisch) 0,75 mm
Farbe der Handschuhstulpe Schwarz
Art der Handschuhstulpe Gerade
Auskleidungsmaterial Baumvollvelours
Menge 12 Paare
Beständig gegen Säuren, Ätzmittel ,Alkohole und Lösungsmittel
Serie 29-500