Learn More
Ansell™ ™ Immersions-Handschuhe der Serie Neotop 29-500, schwarzer Naturkautschuklatex/Neopren
Artikelnummer. 11787583 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
11787583 10 12 Paare
12475170 11 12 Paare
11767593 7 12 Paare
12455170 9 12 Paare
12660822 8 12 Paare
5 options
Artikelnummer. 11787583
Marke: Ansell™ 29500100BP
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal für den Einsatz bei kalten Bedingungen – das Neopren behält seine außergewöhnliche Elastizität selbst bei niedrigen Temperaturen. Ansell Edmont™ Immersionshandschuhe aus Neopren der Neotop™ 29-500 Serie schützen vor vielen Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln.
Ideal für den Einsatz unter kalten Bedingungen – Neopren behält seine hervorragende Elastizität auch bei niedrigen Temperaturen.Ansell Edmont™ Neotop™ Neopren-Eintauchhandschuhe der Serie 29-500 schützen vor einer Vielzahl von Säuren, Laugen, Alkoholen und vielen Lösungsmitteln.
  • Weich, angenehm und saugfähig
  • Bietet überlegene Flexibilität
  • Enthält Naturkautschuk
  • Viel weniger ermüdend als andere schwere Handschuhe
  • Reines Baumwollfutter
  • Anwendungen in Landwirtschaft, chemischer Industrie, Öl- und Benzinveredelung, Reinigung und Wartung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Naturlatex
Stulpenmaterial Neopren
Anwendungen Industrial
Farbe Schwarz
Laboratory/Cleanroom Use Ja
Latex Free No
Material Neopren (Manschette), Baumwollvelours (Einlagematerial), Gummilatex (Rückseite)
Produkttyp Immersionshandschuhe
Größe 10
Dicke (metrisch) 0,75 mm
Farbe der Handschuhstulpe Schwarz
Art der Handschuhstulpe Gerade
Auskleidungsmaterial Baumvollvelours
Menge 12 Paare
Beständig gegen Säuren, Ätzmittel ,Alkohole und Lösungsmittel
Serie 29-500