Learn More
Ansell™ ™ Immersions-Handschuhe der Serie Neotop 29-500, schwarzer Naturkautschuklatex/Neopren
Optimal für den Einsatz bei kalten Bedingungen – das Neopren behält seine außergewöhnliche Elastizität selbst bei niedrigen Temperaturen. Ansell Edmont™ Immersionshandschuhe aus Neopren der Neotop™ 29-500 Serie schützen vor vielen Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln.
63.40 € - 545.09 €
Spezifikation
Material der Rückseite | Naturlatex |
---|---|
Stulpenmaterial | Neopren |
Laboratory/Cleanroom Use | Ja |
Produkttyp | Immersionshandschuhe |
Modell | 29-500 |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11787583
|
Ansell™
29500100 |
10 |
63.40 €
12 Paare |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12475170
|
Ansell™
29500110 |
11 |
63.40 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11767593
|
Ansell™
29500070 |
7 |
63.40 €
12 Paare |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12455170
|
Ansell™
29500090 |
9 |
63.40 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12660822
|
Ansell™
29500080 |
8 |
63.40 €
12 Paare |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15212129
|
Ansell™
29-500_10 |
10 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Ideal für den Einsatz unter kalten Bedingungen – Neopren behält seine hervorragende Elastizität auch bei niedrigen Temperaturen.Ansell Edmont™ Neotop™ Neopren-Eintauchhandschuhe der Serie 29-500 schützen vor einer Vielzahl von Säuren, Laugen, Alkoholen und vielen Lösungsmitteln.
- Weich, angenehm und saugfähig
- Bietet überlegene Flexibilität
- Enthält Naturkautschuk
- Viel weniger ermüdend als andere schwere Handschuhe
- Reines Baumwollfutter
- Anwendungen in Landwirtschaft, chemischer Industrie, Öl- und Benzinveredelung, Reinigung und Wartung
Spezifikation
Naturlatex | |
Ja | |
29-500 | |
Schwarz | |
Baumvollvelours | |
Säuren, Ätzmittel ,Alkohole und Lösungsmittel |
Neopren | |
Immersionshandschuhe | |
0,75 mm | |
Gerade | |
12 Paare | |
29-500 |