Learn More
Ansell Edmont™ P HNDSCH NEOX 09-430 G10
Artikelnummer. 15650904 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
:
Größe 10
Artikelnummer.
15650904 Größe 10
1 options
Artikelnummer. 15650904
Marke: Ansell Edmont™ 9430100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet optimalen Schutz bis zur Schulter. Ansell Edmont™ Scorpio™ 09-430 Chemiehandschuhe aus Neopren verfügen über eine bequeme anatomische Form und bieten ausgezeichneten chemischen/mechanischen Schutz.
In Umgebungen, in denen mechanische Risiken mit chemischer Exposition verbunden sind, bietet die robuste Serie 09–430 an Neoprenhandschuhen einen optimalen Schutz für den gesamten Arm.
  • Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
  • Hochwertige Neopren-Beschichtung
  • Futter aus Baumwolljersey
  • Zum Schutz vor einer Vielzahl von Ölen, Säuren, Laugen, Alkoholen und vielen Lösungsmitteln
  • Gute Beständigkeit gegen alle mechanischen Risiken
  • Diese speziellen Stulpenhandschuhe mit Heiß-/Kalt-Isolierung verfügen über ein gestepptes Baumwollfutter und eignen sich für den Einsatz bei heißen und kalten Temperaturen
  • Für die kurzzeitige Handhabung von heißen Flüssigkeiten von bis zu 180 °C und von Gegenständen unter kalten Temperaturen bis -25 °C.
  • Verbessert die Fingerfertigkeit und verringert die Ermüdung der Hände
  • Zertifiziert gemäß FDA21 CFR 177-2600
Anwendungsbereiche:
  • Extrudieren, Biegen und Stanzen von Formen
  • Bearbeitung von Metallteilen und Glasplatten
  • Gießverfahren
  • Handhabung von Materialien mit scharfen oder rauen Kanten
  • Verarbeitung von Blechen, Spulen, Röhrchen
  • Unerwartete Leckagen oder andere Freisetzungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420:2003 + A1:2009 , EN 388:2006 und EN 374:2003 : 3121, ANSI, FDA 21 CFR 177.2600
Klassifikation Normen der KATEGORIE III
Coating Material Neoprene
Farbe Schwarz
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use Ja
Latex Free Ja
Material Neopren
Produkttyp Immersionshandschuhe
Größe 10
Sterilität Unsteril
Temperature (Metric) Max 180 °C
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Baumwolljersey
Auskleidung Baumwolljersey
Verpackungsart 12 Paare in einem Karton
Handflächentyp Handfläche vollständig beschichtet
Menge 12 Paare
Beständig gegen Ausgezeichnete Chemikalien mit breitem Spektrum: Öle, Säuren, Laugen, Alkohole und viele Lösungsmittel
Serie Scorpio 09-430
Länge (angloamerikanisch) 31 Zoll
Länge (metrisch) 800 mm