Learn More
Ansell Edmont™ P HNDSCH NEOX 09-924 G10
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
:
Größe 10
Beschreibung
- Hochwertige Neopren-Beschichtung.
- Gute Beständigkeit gegen alle mechanischen Risiken.
- Die bequeme, anatomisch korrekte Handschuhform, die sich den Konturen der Hand in der Ruheposition anpasst.
- Verbessert die Fingerfertigkeit und verringert die Ermüdung der Hände.
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Neopren |
| Zertifizierung/Konformität | Norm-KATEGORIE III EN 374, EN 388: 3121, ANSI, FDA 21 CFR 177.2600 |
| Stulpenmaterial | Neopren |
| Coating Material | Neopren |
| Farbe | Black |
| Oberflächenbehandlung außen | No Texture |
| Hand | Specific |
| Laboratory/Cleanroom Use | Ja |
| Latex Free | Yes |
| Material | Neoprene |
| Mehr anzeigen |