Learn More
Ansell Edmont™ Handschuh NEOX GR.10 VE=1
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Hochwertige Neopren-Beschichtung.
- Gute Beständigkeit gegen alle mechanischen Risiken.
- Diese speziellen Stulpenhandschuhe mit Heiß-/Kalt-Isolierung verfügen über ein gestepptes Baumwollfutter und eignen sich für den Einsatz bei heißen und kalten Temperaturen.
- Für die kurzzeitige Handhabung von heißen Flüssigkeiten von bis zu 180 °C und von Gegenständen unter kalten Temperaturen bis -25 °C.
- Die bequeme, anatomisch korrekte Handschuhform passt sich den Konturen der Hand in der Ruheposition an.
- Verbessert die Fingerfertigkeit und verringert die Ermüdung der Hände.
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Neopren |
| Zertifizierung/Konformität | Norm-KATEGORIE III EN 374, EN 388: 3121, ANSI, FDA 21 CFR 177.2600 |
| Stulpenmaterial | Neopren |
| Coating Material | Neopren |
| Laboratory/Cleanroom Use | Ja |
| Produkttyp | Immersionshandschuhe |
| Modell | 09-928 |
| Temperature (Metric) Max | 180 °C |
| Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
| Auskleidung | Baumwolljersey |
| Mehr anzeigen |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu