missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nephrin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-18058SS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Nephrin Polyclonal antibody specifically detects Nephrin in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Nephrin | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 1.0 mg/ml | |
| Western Blot 1 - 2 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 | |
| nephrin, nephrosis 1, congenital, Finnish type (nephrin), NPHNCNF, Renal glomerulus-specific cell adhesion receptor | |
| Partial recombinant protein made to the internal portion of human Nephrin (amino acids 23-1029) [UniProt O60500]. | |
| 0.025 mg | |
| Phospho Specific | |
| 4868 | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur