Learn More
Nepsilon-Allyloxycarbonyl-Nalpha-Fmoc-L-Lysin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490629
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15490629 1 g 1 Gramm
15400639 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490629 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63768.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 146982-27-6 | C25H28N2O6 | 452.51 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 146982-27-6
Summenformel C25H28N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 452.51
MDL-Nummer MFCD00190872
InChI-Schlüssel OJBNDXHENJDCBA-ANBDAQEENA-N
Synonym fmoc-lys alloc-oh, fmoc-lys aloc-oh, n-fmoc-n'-allyoxycarbonyl-l-lysine, s-2-9h-ffuoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-allyloxy carbonyl amino hexanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-allyloxy carbonyl amino hexanoic acid, fmoc-lys alloc, aloc-lys fmoc-oh, pubchem13153, fmoc-l-lys alloc-oh, n, a-fmoc-n, a-alloc-l-lysine
PubChem CID 11123257
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-6-(prop-2-enoxycarbonylamino)hexansäure
SMILES OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nepsilon-Allyloxycarbonyl-Nalpha-Fmoc-L-lysine
Beilstein 5893081
Menge 1 g
Formelmasse 452.5
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest