Learn More
Neratinib, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16514444 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 16514444
Marke: Thermo Scientific Acros 464702500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 698387-09-6 | C30H29ClN6O3 | 557.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 698387-09-6
Summenformel C30H29ClN6O3
Molekulargewicht (g/mol) 557.05
InChI-Schlüssel JWNPDZNEKVCWMY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name N-[4-({3-Chlor-4-[(Pyridin-2-yl)methoxy]phenyl}amino)-3-Cyano-7-Ethoxyquinolin-6-yl]-4-(Dimethylamino)but-2-Enamid
SMILES CCOC1=C(NC(=O)C=CCN(C)C)C=C2C(NC3=CC(Cl)=C(OCC4=CC=CC=N4)C=C3)=C(C=NC2=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neratinib
Menge 250 mg
Formelmasse 557.05
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Neratinib, Thermo Scientific Chemicals
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Neratinib