Learn More
Thermo Scientific™ NERL™ Reinstwasser
Artikelnummer. 15312208
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15312208 5 gal. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
  • Nur zur In-vitro-Diagnostik und Verwendung im Labor
  • Nicht für Infusionen, Injektionen oder Spülungen
Artikelnummer. 15312208 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 9805
Verfügbar ab: 16-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • Nur zur In-vitro-Diagnostik und Verwendung im Labor
  • Nicht für Infusionen, Injektionen oder Spülungen
Durch Verwendung des Thermo Scientific™ NERL™ Reinstwassers anstelle von deionisiertem oder destilliertem Wasser können Sie die Kontrolle bei kritischen diagnostischen Verfahren verbessern.
Durch Verwendung des Thermo Scientific™ NERL™ Reinstwassers anstelle von deionisiertem oder destilliertem Wasser können Sie die Kontrolle bei kritischen diagnostischen Verfahren verbessern. Dieses Wasser entspricht zum Herstellungszeitpunkt den CAP/CLSI-Spezifikationen für Reinstwasser für das klinische Labor (CLRW).
NERL Reinstwasser wird typischerweise bei einem spezifischen Widerstand von 18 Megaohm/cm mittels Umkehrosmose, Mischbett-Deionisierung, Aktivkohlefiltration und abschließender Filtration mit einem 0,2 μm-Filter hergestellt und ist praktisch frei von organischen und anorganischen partikelförmigen und wasserlöslichen Kontaminanten.
Enthält keine Konservierungsmittel
Bestellinformationen:
Analysenzertifikat für jedes Verfahren verfügbar
  • Nur zur In-vitro-Diagnostik und Verwendung im Labor
  • Nicht für Infusionen, Injektionen oder Spülungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
pH 5 bis 7
Güte NERL
Menge 5 gal.
General Purpose - For in vitro diagnostic or laboratory use only. Not for infusion, injection or irrigation.