Learn More
Nerol 1000 μg/ml in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309479
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30309479 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309479 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09010078IP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nerol
CAS 106-25-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Nerol
Versandbedingung +20°C
Summenformel C10 H18 O
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (2Z)-, 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (Z)- (8CI), Nerol (6CI), (2Z)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, (Z)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, (Z)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienol, (Z)-Geraniol, (Z)-Nerol, 2-cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, 3,7-Dimethyl-cis-2,6-octadien-1-ol, Nerol 900, Neryl alcohol, cis-1-Hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, cis-Geraniol, β-Nerol
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7-
SMILES CC(=CCC\C(=C/CO)\C)C
IUPAC-Name (2Z)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol
Solvent or Matrix Isopropanol
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
Menge 1 mL
Formelmasse 154.1358 g/mol