Learn More
Nerolidol, cis + trans, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473088
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11473088 25 g 25 Gramm
11483088 100 g 100 Gramm
11493088 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11473088
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18812.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7212-44-4 | C15H26O | 222.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7212-44-4
Summenformel C15H26O
Molekulargewicht (g/mol) 222.37
MDL-Nummer MFCD00008911,MFCD00008911,MFCD00008911,MFCD00085350
InChI-Schlüssel FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQNA-N
Synonym 3r,6e-nerolidol, unii-uoc0644v25, 3r-6e-nerolidol, nerolidol, 3r,6e-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol, e-nerolidol, 1,6,10-dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-, 3r,6e, nerolidol, 6e--, --nerolidol, ?-nerolidol
PubChem CID 11241545
ChEBI CHEBI:59959
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nerolidol
Namenshinweis cis + trans
Dichte 0.876
Siedepunkt 263°C to 266°C
Flammpunkt 96°C (204°F)
Brechungsindex 1.479
Menge 25 g
Beilstein 1724135
Merck Index 14,6477
IUPAC-Name (3R,6E)-3,7,11-Trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol
Formelmasse 222.37
Reinheit (%) ≥97%