Learn More
Nerylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419546
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11419546 25 g 25 Gramm
11429546 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419546 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19282.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 141-12-8 | C12H20O2 | 196.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-12-8
Summenformel C12H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 196.29
MDL-Nummer MFCD00063205
InChI-Schlüssel HIGQPQRQIQDZMP-FLIBITNWSA-N
Synonym neryl acetate, nerol acetate, neryl ethanoate, z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl acetate, nerol acetate 6ci, unii-of82iju18h, cis-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate, cis-geranyl acetate, cis-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol acetate, of82iju18h
PubChem CID 1549025
IUPAC-Name [(2Z)-3,7-Dimethylocta-2,6-dienyl]acetat
SMILES CC(=CCCC(=CCOC(=O)C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neryl acetate
Dichte 0.91
Siedepunkt 133°C to 135°C (25 mmHg)
Flammpunkt 98°C (208°F)
Geruch Pleasant
Strukturformel (CH3)2C=CHCH2CH2(CH3)C=CHCH2CO2CH3
Brechungsindex 1.46
Menge 25 g
Beilstein 1722814
Formelmasse 196.29
Reinheit (%) 98%