Learn More
MedChemExpress Nesiritide
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 98.45% |
| CAS | 124584-08-3 |
| Inhalt und Lagerung | Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Molekulargewicht | 3464.04 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 10 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | H2O : ≥ 40 mg/mL (11.55 mM) |
| Synonym | Brain Natriuretic Peptide-32 human∣ BNP-32 |