Beschreibung
- Farb- und Trübungsvergleiche zwischen Flüssigkeiten oder Lösungen
- Feste Werte von 50 oder 100 ml mit 50 ml-Graduierung
- Maximale Klarheit bei visuellen Vergleichen durch optisch ebenen Boden
- Einheitliches Produkt für hohe Genauigkeit durch Lieferung in zusammenpassenden Paaren
Spezifikation
Spezifikation
| Toleranz | ± 0.8 ml |
| Material | Kalk-Natron-Glas |
| Basistyp | Flach |
| Außendurchmesser (metrisch) | 34 mm |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Höhe (metrisch) | 180 mm |
| Produkttyp | Nessler Tube |