Learn More
Fisherbrand™ Nessler Zylinder
Aus Kalknatronglas. Fisherbrand™ Nessler Zylinder eignen sich optimal für kolorimetrische Analysen.
13.05 € - 15.65 €
Spezifikation
Basistyp | Flat |
---|---|
Material | Kalk-Natron-Glas |
Produkttyp | Nessler Tube |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11932168
|
Fisherbrand™
|
100 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11922168
|
Fisherbrand™
|
50 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Farb- und Trübungsvergleiche zwischen Flüssigkeiten oder Lösungen
- Feste Werte von 50 oder 100 ml mit 50 ml-Graduierung
- Maximale Klarheit bei visuellen Vergleichen durch optisch ebenen Boden
- Einheitliches Produkt für hohe Genauigkeit durch Lieferung in zusammenpassenden Paaren
Spezifikation
Flat | |
Kalk-Natron-Glas | |
Nessler Tube |