Learn More
Nessler Reagenz, Chem-Lab
Artikelnummer. 11909222
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Unit Size:
100 Milliliter
500 Milliliter
Product Code. Menge unitSize
11909222 500 ml 500 Milliliter
11929232 100 ml 100 Milliliter
2 options
Product Code. 11909222
Brand: Chem-Lab CL02.1418.0500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zum Nachweis von Ammoniak. Nessler Reagent, Chem-Lab ist eine Lösung aus Kaliumiodid und Quecksilberchlorid/Quecksilberiodid sowie Natriumhydroxid in Wasser. Es wird zur qualitativen Bestimmung von Ammoniak und Ammoniumverbindungen verwendet.
Nessler-Reagenz (K2Hgl4) ist eine Lösung, die durch die Kombination von Natriumhydroxid und Kaliumiodid mit Quecksilberchlorid oder Quecksilberiodid hergestellt wird. Bei einer Reaktion mit gasförmigem Ammoniak entstehen braune Dämpfe. Beim Durchlaufen einer Ammoniaklösung entsteht ein schmutziges braunes Fällungsmittel.
Chemical Identifiers
CAS 7783-33-7
Summenformel H4HgI4K2
Molekulargewicht (g/mol) 790.44
MDL-Nummer MFCD00049656
InChI-Schlüssel ZCPVFAXYZYZMBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Nesslers Reagenz, Nessler-Reagenz, Mayers Reagenz, Caswell Nr. 695, Kalium-Iodquecksilber, Quecksilber II-Kaliumiodid, Quecksilberkaliumiodid, Kaliumquecksilberiodid, potassium mercuric iodide, mercuric potassium iodide
PubChem CID 24542
ChEBI CHEBI:51568
SMILES [K+].[K+].I.I.I.I.[Hg--]
Specifications
Chemischer Name oder Material Quecksilberkaliumiodid
Farbe Gelb
Siedepunkt 100 °C
Schmelzpunkt 0 °C
Material KI-HgI2-NaOH
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
IUPAC-Name Dikalium;Tetraiodoquecksilber(2-)
Formelmasse 786.40 mol
Geruch Geruchsneutral
pH >12
Menge 500 ml
Physikalische Form Flüssig
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Neßlers Reagens
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/seife/waschen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium iodide, mercury iodide, sodiumhydroxide