Learn More
Nessler Reagenz, Chem-Lab
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
Nessler-Reagenz (K2Hgl4) ist eine Lösung, die durch die Kombination von Natriumhydroxid und Kaliumiodid mit Quecksilberchlorid oder Quecksilberiodid hergestellt wird. Bei einer Reaktion mit gasförmigem Ammoniak entstehen braune Dämpfe. Beim Durchlaufen einer Ammoniaklösung entsteht ein schmutziges braunes Fällungsmittel.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Quecksilberkaliumiodid |
| Farbe | Gelb |
| Siedepunkt | 100 °C |
| Schmelzpunkt | 0 °C |
| Material | 70 g KI +100 g HgCl2 160 g NaOH / l H2O |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
| IUPAC-Name | Dikalium;Tetraiodoquecksilber(2-) |
| Formelmasse | 786.40 mol |
| Geruch | Geruchsneutral |
| pH | >13 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Neßlers Reagens
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/seife/waschen.
- MIXTURE LIST-Enthält: KI,HgCl2,NaOH