Learn More
Lovibond Tintometer™ Nessleriser-Komparator
Click to view available options
Beschreibung:
Nessleriser 2150
Nessleriser 2250
Nessleriser 2250 Upgrade-Kit
Enthält:
Ein Paar Nessler Röhrchen, 250 mm mit Kolben
Ständer
Ständer, Tageslichteinheit und 1 Paar Nessler Röhrchen, 113 mm mit Kolben
Ständer, Tageslichteinheit und 1 Paar Nessler Röhrchen, 250 mm mit Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Der Lovibond Tintometer™ Nessleriser-Komparator wurde für die Farbanpassung von hellfarbigen Proben entwickelt, bei denen eine lange Weglänge für genaue Ergebnisse wünschenswert ist.
- Farbkomparator/Kolorimeter
- Verwendet Komparator-Scheiben-Standards
- Bestimmt chemische Konzentrationen in Lösungen
- Verfügbare Optionen:
- Röhrchenlänge (250 mm/113 mm)
- Beleuchtung (Beleuchtungseinheit oder Umgebungslicht)
- DB 420 Glas Anti-Meniskus-Kolben
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Nessleriser 2150 |
| Enthält | Ständer, Tageslichteinheit und 1 Paar Nessler Röhrchen, 113 mm mit Kolben |
| Typ | Comparator |