Learn More
Lovibond Tintometer™ Nessleriser-Komparator
Artikelnummer. p-8658028
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
Nessleriser 2150
Nessleriser 2250
Nessleriser 2250 Upgrade-Kit
Enthält:
Ein Paar Nessler Röhrchen, 250 mm mit Kolben
Ständer
Ständer, Tageslichteinheit und 1 Paar Nessler Röhrchen, 113 mm mit Kolben
Ständer, Tageslichteinheit und 1 Paar Nessler Röhrchen, 250 mm mit Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Beschreibung Enthält unitSize
13131671 Nessleriser 2250 Upgrade-Kit Ein Paar Nessler Röhrchen, 250 mm mit Kolben 1 Stück
13121671 Nessleriser 2250 Ständer 1 Stück
13191661 Nessleriser 2150 Ständer, Tageslichteinheit und 1 Paar Nessler Röhrchen, 113 mm mit Kolben 1 Stück
13101671 Nessleriser 2250 Ständer, Tageslichteinheit und 1 Paar Nessler Röhrchen, 250 mm mit Kolben 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 13131671
Marke: Lovibond Tintometer™ 172170
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Lovibond Tintometer™ Nessleriser-Komparator wurde für die Farbanpassung von hellfarbigen Proben entwickelt, bei denen eine lange Weglänge für genaue Ergebnisse wünschenswert ist.
  • Farbkomparator/Kolorimeter
  • Verwendet Komparator-Scheiben-Standards
  • Bestimmt chemische Konzentrationen in Lösungen
  • Verfügbare Optionen:
    • Röhrchenlänge (250 mm/113 mm)
    • Beleuchtung (Beleuchtungseinheit oder Umgebungslicht)
    • DB 420 Glas Anti-Meniskus-Kolben
Spezifikation
Beschreibung Nessleriser 2250 Upgrade-Kit
Enthält Ein Paar Nessler Röhrchen, 250 mm mit Kolben
Typ Comparator Upgrade Kit