Learn More
Nestin Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18631488 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18631488 0.1 mL 0.10 Milliliter
18629596 25 μL 25 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18631488
Marke: Novus Biologicals NBP248504
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Nestin Polyclonal antibody specifically detects Nestin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen Nestin
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.04 - 0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000, Knockdown Validated
Zusammensetzung PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Gen-Alias FLJ21841, nestin
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: DPEGQSQQVGAPGLQAPQGLPEAIEPLVEDDVAPGGDQASPEVMLGSEPAMGESAAGAEPGPGQGVGGLGDPGHLTREEVMEPPLEEESLEAKRVQGLEGPRKDLEEAGGLGTEFSELP
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Cancer, Cancer Stem Cells, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10763
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG