Learn More
Cytiva Netzring
Artikelnummer. 12435680 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Für HiScale Säulen mit 26 mm Innendurchmesser
Für HiScale Säulen mit 50 mm Innendurchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
12435680 Für HiScale Säulen mit 50 mm Innendurchmesser 5 Stück
11663224 Für HiScale Säulen mit 26 mm Innendurchmesser 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 12435680
Marke: Cytiva 28966381