missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NET1 Antibody (CL3063) [Alexa Fluor™ 700], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-46648AF700
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NET1 Monoclonal antibody specifically detects NET1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| NET1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| ARHGEF8neuroepithelial cell-transforming gene 1 protein, guanine nucleotide regulatory protein (oncogene), NET1A, neuroepithelial cell transforming 1, neuroepithelial cell transforming gene 1, neuroepithelioma transforming gene 1, p65 Net1 proto-oncogene protein, Proto-oncogene p65 Net1, Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 8, Rho guanine nucleotide exchange factor 8, small GTP-binding protein regulator | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P23975, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL3063 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 10276 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur