missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
NET1 Monoclonal antibody specifically detects NET1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | NET1 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL3063 |
| Konjugat | CoraFluor 1 |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | ARHGEF8neuroepithelial cell-transforming gene 1 protein, guanine nucleotide regulatory protein (oncogene), NET1A, neuroepithelial cell transforming 1, neuroepithelial cell transforming gene 1, neuroepithelioma transforming gene 1, p65 Net1 proto-oncogene protein, Proto-oncogene p65 Net1, Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 8, Rho guanine nucleotide exchange factor 8, small GTP-binding protein regulator |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from P23975, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?