Learn More
Invitrogen™ Netakimab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30283815
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30283815 100 μg 100 Mikrogramm
30282875 1 mg 1 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 30283815
Marke: Invitrogen™ MA559325
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Monoclonal Antibody
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
BCD-085 (Netakimab, trade name Efleira®) is a recombinant human anti-interleukin-17 (IL-17) monoclonal antibody. IL-17 is an inflammation-related cytokine. When its function is abnormal, it can cause autoimmune and inflammatory diseases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Netakimab Chimeric
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Gen-Alias AG1-25
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1