Learn More
Netupitant metabolite Monohydroxy Netupitant, MedChemExpress
Descripción
Monohydroxy Netupitant is the metabolite of Netupitant, which is a highly selective NK1 receptor antagonist.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | Netupitant metabolite Monohydroxy Netupitant |
| CAS | 910808-12-7 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C30H32F6N4O2 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | Monohydroxy Netupitant |
| SMILES | O=C(C(C)(C)C1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1)N(C)C2=C(C3=CC=CC=C3CO)C=C(N4CCN(C)CC4)N=C2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 594.59 |
| Formelmasse | 594.59 |
| Güte | Research |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?