Learn More
NEU-1/Sialidase-1 Antibody (OTI3B3), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen NEU-1/Sialidase-1
Klon OTI3B3
Verdünnung Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306330
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44875-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306366
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44875-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
NEU-1/Sialidase-1 Monoclonal antibody specifically detects NEU-1/Sialidase-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
NEU-1/Sialidase-1
Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150
Monoclonal
Purified
RUO
Human
Acetylneuraminyl hydrolase, EC 3.2.1.18, exo-alpha-sialidase, FLJ93471, G9 sialidase, Lysosomal sialidase, N-acetyl-alpha-neuraminidase 1, NANH, NEU, SIAL1, sialidase 1 (lysosomal sialidase), sialidase-1
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 48-315 of human NEU1 (NP_000425)produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI3B3
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Mouse
metabolism
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
4758
IgG2a
>95%