Learn More
NEU-1/Sialidase-1 Antibody (OTI3B8), Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. p-200112826 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30306560 30 μL 30 Mikroliter
30306408 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30306560
Marke: Novus Biologicals NBP34488130ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
NEU-1/Sialidase-1 Monoclonal antibody specifically detects NEU-1/Sialidase-1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen NEU-1/Sialidase-1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI3B8
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Gen-Alias Acetylneuraminyl hydrolase, EC 3.2.1.18, exo-alpha-sialidase, FLJ93471, G9 sialidase, Lysosomal sialidase, N-acetyl-alpha-neuraminidase 1, NANH, NEU, SIAL1, sialidase 1 (lysosomal sialidase), sialidase-1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 48-315 of human NEU1 (NP_000425)produced in E.coli.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4758
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1