missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Marienfeld Superior™ Zählkammern mit doppelter Netzteilung und V-Nut

Artikelnummer. 15110535
Change view
Click to view available options
Menge:
1Each.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15110535 1Each. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15110535 Lieferant Marienfeld Superior™ Lieferanten-Nr. 0650030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die V-Nut dieser Marienfeld Superior™ Zählkammern erleichtert das Befüllen des Kapillarspaltes zwischen Kammerboden und Deckglas und minimiert das Überlaufrisiko

  • Präzisionsmessinstrument zur Bestimmung der Anzahl von Partikeln in Flüssigkeiten
  • V-Nut erleichtert das Befüllen des Kapillarspaltes zwischen Kammerboden und Deckglas
  • Hergestellt aus optischem Spezialglas
  • Verfügen über 2 Zählnetze
  • Mit 2 Hämacytometerdeckgläsern 20x26 mm
  • Einzeln verpackt in transparenter Kunststoffschachtel, 10 Stück im Karton
  • Für in-vitro-diagnostische Anwendungen gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichen

Spezifikation

Produkttyp Zählkammer, helle Linie
Beschreibung Neubauer-verbessert
Modell Mit V-Nut
Menge 1Each.
Tiefe (metrisch) 0,1 mm
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung
Enthält Zwei Deckgläser 20 x 26 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.