Learn More
KNF™ Membran-Flüssigkeitsdosierpumpe SIMDOS 02
Artikelnummer. p-7224744
Click to view available options
Regelung:
Analoge und Impulssteuerung
Manuelle Bedienung
Material:
Pumpenkopf: PP, Diaphragma: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez
Pumpenkopf: PTFE, Diaphragma: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez
Pumpenkopf: PVDF, Diaphragma: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15163707
Marke: KNF™ 166072/165467
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Pumpen eignen sich für eine Reihe von Anwendungen auf dem Labortisch. KNF™ Flüssigkeitsdosierpumpen ermöglichen selbst bei aggressiven Flüssigkeiten einen sicheren und präzisen Transfer.
Die Modelle sind mit einer Auswahl an Pumpenkopfmaterialien (PP-, PVDF- oder PTFE-Pumpenkopf), PTFE-beschichteter Membran und FFKM-Ventilplatten sowie in manuellen (S) und externen Steuerungsvarianten (RC) erhältlich.
  • Chemisch beständige Membrandosierpumpe
  • Schnelle und einfache Kalibrierung
  • Dosierfunktion (1 ml bis 100 ml)
  • Einstellbare Flussrate (1 ml bis 100 ml/min)
  • Trockenlauf
  • Selbstaufbereitend
  • Hervorragende chemische Beständigkeit (FT-Versionen) Zur einfachen Dosierung von Chemikalien und anderen Flüssigkeiten in einer Vielzahl von Anwendungen.
Spezifikation
Regelung Manuelle Bedienung
Motortyp AC-Motor
Abmessungen (L x B x H) 93 x 150 x 144 mm
Beschreibung Flüssigkeitsdosierpumpe
Material Pumpenkopf: PVDF, Diaphragma: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez
Modell Membranpumpe für Flüssigkeiten FEM 1.02 TT0.18 S
Steckertyp Universal
Wirkleistung 10 W
Gewicht (angloamerikanisch) 0,9 kg
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 40 °C
Flussrate 0,02 bis 20 ml/min
Frequenz 100 – 240 V/50 – 60 Hz
Pumpentyp Diaphragm Liquid Dosing Pump
Schutzart Gehäuse IP65.
Anzahl Pumpenköpfe 1
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 5 °C
Ölvolumen Ölfrei
Anwendungen Dosierung/Messung von Flüssigkeiten
Anzahl Stufen 1
Maximaler Druck 6 bar G
Spannung 100/240 V
Menge 1