Learn More
KNF™ Membran-Flüssigkeitsförderpumpe LIQUIPORT NF 1.300
Artikelnummer. 16688592
Change view
Click to view available options
Material:
Pumpenkopf: PP, Diaphragma: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez
Pumpenkopf: PTFE, Diaphragma: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez
Pumpenkopf: PVDF, Diaphragma: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Material unitSize
16688592 Pumpenkopf: PP, Diaphragma: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez 1 Stück
16564064 Pumpenkopf: PTFE, Diaphragma: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez 1 Stück
16698592 Pumpenkopf: PVDF, Diaphragma: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 16688592
Marke: KNF™ 179108/153257
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemiefeste Membran-Förderpumpe für Flüssigkeiten. Der Einsatz von chemiefesten Werkstoffen wie z.B. PTFE, FFKM, PVDF etc. ermöglicht, beinahe alle Flüssigkeitsarten zu fördern. Die Pumpen sind trockenlaufsicher, selbstansaugend, wartungsfrei und können analog oder über Impulsansteuerung (RC) geregelt werden.
Die Modelle sind mit einer Auswahl an Pumpenkopfmaterialien (PP-, PVDF- oder PTFE-Pumpenkopf), PTFE-beschichteter Membran und FFKM-Ventilplatten sowie in manuellen (S) und externen Steuerungsvarianten (RC) erhältlich.
  • Chemisch beständige Membran-Transferpumpe
  • Schnelle und einfache Kalibrierung
  • Transferfunktion (0,2 bis 1,3 l/min)
  • Trockenlauf
  • Hervorragende chemische Beständigkeit (FT-Versionen) Zur einfachen Dosierung und zum unkomplizierten Transfer von Chemikalien und anderen Flüssigkeiten in einer Vielzahl von Anwendungen.
Spezifikation
Regelung Manuelle Bedienung
Motortyp AC-Motor
Abmessungen (L x B x H) 160 x 104 x 188 mm
Beschreibung Flüssigkeitstransferpumpe
Material Pumpenkopf: PP, Diaphragma: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez
Modell Membranpumpe für Flüssigkeiten NF 1.300 KT0.18 S
Steckertyp Universal
Wirkleistung 29 – 34 W
Gewicht (angloamerikanisch) 1,5 kg
Produktlinie Flüssigkeitstransferpumpe
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 40 °C
Flussrate 0,5 bis 3 l/min
Frequenz 100 – 240 V/50 – 60 Hz
Pumpentyp Vakuumsystem
Schutzart Gehäuse IP65.
Anzahl Pumpenköpfe 1
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 5 °C
Ölvolumen Ölfrei
Anwendungen Flüssigkeitstransferpumpe
Anzahl Stufen 1
Maximaler Druck 4 bar
Spannung 100/240 V
Menge 1