missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NeuN Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17238423 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17238423 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17238423

Marke: Invitrogen™ PA5115641

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total NeuN.

Fox-3, also known as NEUN, HRNBP3, RBFOX3 (RNA binding protein, fox-1) or Fox-1 homolog C, is a 350 amino acid protein that contains one RRM (RNA recognition motif) domain. Localized to both the nucleus and cytoplasm, Fox-3 is suggested to regulate alternative splicing events. Fox-3 is encoded by a gene located on human chromosome 17, which is comprised over 2.5% of the human genome and encodes over 1,200 genes. Two key tumor suppressor genes are associated with chromosome 17, namely, p53 and BRCA1. Tumor suppressor p53 is necessary for maintenance of cellular genetic integrity by moderating cell fate through DNA repair versus cell death. Malfunction or loss of p53 expression is associated with malignant cell growth and LiFraumeni syndrome. Like p53, BRCA1 is directly involved in DNA repair, though specifically it is recognized as a genetic determinant of early onset breast cancer and predisposition to cancers of the ovary, colon, prostate gland and fallopian tubes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NeuN
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen RBFOX3
Gen-Zugriffsnummer A6NFN3, Q8BIF2
Gen-Alias D11Bwg0517e; FLJ56884; FLJ58356; fox 1 homolog (C. elegans) 3; fox1 homolog C; Fox-1 homolog C; FOX3; FOX-3; FOX3NeuN; hexaribonucleotide binding protein 3; hexaribonucleotide binding protein 3 (HRNBP3); Hexaribonucleotide-binding protein 3; Hrnbp3; NEUN; NeuN antigen; Neuna60; neuronal nuclear antigen A60; neuronal nuclei; Neuronal nuclei antigen; RBFOX3; RFOX3; RGD1560070; RNA binding fox-1 homolog 3; RNA binding protein; RNA binding protein fox-1 homolog 3; RNA binding protein, fox-1 homolog (C. elegans) 3; RNA binding protein, fox-1 homolog 3
Gensymbole RBFOX3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human RBFOX3(Accession A6NFN3), corresponding to amino acid residues G261-T311.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 146713, 287847, 52897
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.