Learn More
Neuraminidase, Clostridium perfringens, 50 % w/w Saccharose, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460147
Change view
Click to view available options
Menge:
10 U
5 U
Packungsgröße:
1 Stück
10 Einheiten
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15460147 10 U 10 Einheiten
15450147 5 U 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460147 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60711.LR
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A hydrolytic enzyme that removes sialic acid from mucoproteins
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9001-67-6
MDL-Nummer MFCD00131711
Synonym Acyl-neuraminyl hydrolase,EC 3.2.1.18
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neuraminidase
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 10 U
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 % w/w Saccharose
Physikalische Form Lyophilisiertes Pulver