Learn More
Neuraminidase, Clostridium perfringens, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Neuraminidase |
| CAS | 9001-67-6 |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| MDL-Nummer | MFCD00131711 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Acyl-neuraminyl hydrolase,EC 3.2.1.18 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water or 10mM phosphate buffer,pH 6.0 |
| Physikalische Form | Lyophilisiertes Pulver |