missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Neurexin 3/NRXN3 Polyclonal antibody specifically detects Neurexin 3/NRXN3 in Human samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Neurexin 3/NRXN3 |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | ELISA 1:1000-1:2000 |
| Zusammensetzung | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Gen-Alias | C14orf60, chromosome 14 open reading frame 60, KIAA0743MGC176711, neurexin 3, neurexin III, Neurexin III-alpha, Neurexin III-beta, neurexin-3-beta |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Neurexin 3/NRXN3 (Accession#: NP_620426.2; Met1-Thr357) |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?